Blöcke für Fläschchen
VLS-W09-D210-A Block, Ø 21,7 mm, 21 mm-Röhrchen, 9, 45 mm
Artikelnr. VELPA00000519
New Product
Irregular Voltage
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Artikelnr. VELPA00000519
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Anz. Bohrungen:9
- Bezeichnung:VLS-W09-D210-A Block
- Tiefe:45 mm
- Lochgröße:Ø 21,7 mm
- Für:21 mm-Röhrchen
- Cat. No.:VELPA00000519