AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für COD | Avantor
Blöcke für COD
COD-W24-D160-A Block, Ø 16,0 mm, Röhrchen mit rundem Boden 16 mm, 24, 47 mm
Artikelnr. 705-1206
New Product
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für COD
Artikelnr. 705-1206
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blöcke für COD
Blöcke für COD
COD-W24-D160-A Block, Ø 16,0 mm, Röhrchen mit rundem Boden 16 mm, 24, 47 mm
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Speziell für die CSB-Analyse (Chemischer Sauerstoffbedarf) in der Umweltanalytik, gewährleistet eine präzise Aufschlussreaktion von Wasser- und Abwasserproben unter kontrollierten Bedingungen.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    24
  • Bezeichnung:
    COD-W24-D160-A Block
  • Seq:
    3
  • Tiefe:
    47 mm
  • Lochgröße:
    Ø 16,0 mm
  • Für:
    Röhrchen mit rundem Boden 16 mm
  • Cat. No.:
    705-1206