AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für COD | Avantor
Blöcke für COD
COD-W04-D420-A Block, Ø 42,0 mm, Röhrchen mit rundem Boden 42 mm, 4, 51 mm
Artikelnr. 705-1207
New Product
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für COD
Artikelnr. 705-1207
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blöcke für COD
Blöcke für COD
COD-W04-D420-A Block, Ø 42,0 mm, Röhrchen mit rundem Boden 42 mm, 4, 51 mm
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Speziell für die CSB-Analyse (Chemischer Sauerstoffbedarf) in der Umweltanalytik, gewährleistet eine präzise Aufschlussreaktion von Wasser- und Abwasserproben unter kontrollierten Bedingungen.
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    4
  • Bezeichnung:
    COD-W04-D420-A Block
  • Seq:
    1
  • Tiefe:
    51 mm
  • Lochgröße:
    Ø 42,0 mm
  • Für:
    Röhrchen mit rundem Boden 42 mm
  • Cat. No.:
    705-1207