Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 MG 100, Edelstahl, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Artikelnr. PHECCH0-5834
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:100 Å
- Länge:150 mm
- Seq:10
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 MG 100
- Cat. No.:PHECCH0-5834
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:9%