Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, AQ-C18, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Artikelnr. PHECCH0-7384
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Microbore
- Ø int.:2,00 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:80 Å
- Länge:150 mm
- Seq:8
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:AQ-C18
- Cat. No.:PHECCH0-7384
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.