AuftragsverfolgungKontakt
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, SCX UG 80, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm
  PHECCH0-9312
New Product
 :   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
  PHECCH0-9312
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, SCX UG 80, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm
1 230,00 €
1 * 1 ST
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    7
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    SCX UG 80
  • Cat. No.:
    PHECCH0-9312
  • pH-Bereich:
    2,0 - 7,5
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    0%