Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, C18 MG-II 100, Edelstahl, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 50 mm
Artikelnr. PHECCH0-9314
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Microbore
- Ø int.:2,00 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:100 Å
- Länge:50 mm
- Seq:2
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 MG-II 100
- Cat. No.:PHECCH0-9314
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:18%