Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C1 SG 300, Edelstahl, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHECCH0-3968
New Product
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:150 mm
- Seq:13
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C1 SG 300
- Cat. No.:PHECCH0-3968
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:>1%
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.