AuftragsverfolgungKontakt
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 MG 100, Edelstahl, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 75 mm
Catalog # PHECCH0-7148
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Catalog # PHECCH0-7148
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 MG 100, Edelstahl, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 75 mm
Price
1 090,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    3 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    75 mm
  • Seq:
    3
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C18 MG 100
  • Cat. No.:
    PHECCH0-7148
  • pH-Bereich:
    2,0 - 7,5
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    9%