Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 MG 100, Edelstahl, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Artikelnr. PHECCH0-9313
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:100 Å
- Länge:100 mm
- Seq:5
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 MG 100
- Cat. No.:PHECCH0-9313
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:18%
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.