Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 UG 120, Edelstahl, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Artikelnr. PHECCH0-3817
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:250 mm
- Seq:17
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHECCH0-3817
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:18%