Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, C18 UG 120, Edelstahl, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHECCH0-3881
New Product
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:150 mm
- Seq:12
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHECCH0-3881
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:18%