Jupiter HPLC Columns, Proteo
Präparativ, Proteo, Edelstahl, 300 Å, 4 µm, 30,00 mm, 100 mm
Artikelnr. PHEC00D-4396-U0-AX
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Präparativ
- Ø int.:30,00 mm
- Partikelgröße:4 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:100 mm
- Seq:12
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:Proteo
- Cat. No.:PHEC00D-4396-U0-AX
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:15%
- Surface area:475 m²/g