AuftragsverfolgungKontakt
Prodigy HPLC Columns, C8 | Avantor
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 30 mm
Artikelnr. PHEC00A-3301-E0
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
Artikelnr. PHEC00A-3301-E0
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 30 mm
Preis
808,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    150 Å
  • Länge:
    30 mm
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00A-3301-E0
  • pH-Bereich:
    2,0 - 9,0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    12,60%
  • Surface area:
    310 m²/g