Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, C18 UG 120, Edelstahl, 120 Å, 5 µm, 1,50 mm, 100 mm
Artikelnr. PHEC70602
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Microbore
- Ø int.:1,50 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:100 mm
- Seq:4
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHEC70602
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:18%