Jupiter HPLC Columns, Proteo
Semi-präparativ, Proteo, Edelstahl, 300 Å, 4 µm, 10,00 mm, 250 mm
Artikelnr. PHEC00G-4396-N0
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Semi-präparativ
- Ø int.:10,00 mm
- Partikelgröße:4 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:250 mm
- Seq:10
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:Proteo
- Cat. No.:PHEC00G-4396-N0
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:15%
- Surface area:475 m²/g