AuftragsverfolgungKontakt
Prodigy HPLC Columns, C8 | Avantor
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 3,00 mm, 250 mm
Artikelnr. PHEC00G-3301-Y0
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
Artikelnr. PHEC00G-3301-Y0
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 3,00 mm, 250 mm
Preis
1 140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    150 Å
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    1
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00G-3301-Y0
  • pH-Bereich:
    2,0 - 9,0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    12,60%
  • Surface area:
    310 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.