AuftragsverfolgungKontakt
Jupiter HPLC Columns, Proteo | Avantor
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Präparativ, Proteo, Edelstahl, 300 Å, 4 µm, 30,00 mm, 150 mm
Artikelnr. PHEC00F-4396-U0-AX
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Artikelnr. PHEC00F-4396-U0-AX
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Präparativ, Proteo, Edelstahl, 300 Å, 4 µm, 30,00 mm, 150 mm
Preis
11 260,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Präparativ
  • Ø int.:
    30,00 mm
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • Porengröße:
    300 Å
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    13
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    Proteo
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4396-U0-AX
  • pH-Bereich:
    1,5 - 10,0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    15%
  • Surface area:
    475 m²/g