Jupiter HPLC Columns, Proteo
Microbore, Proteo, Edelstahl, 300 Å, 4 µm, 2,00 mm, 150 mm
Artikelnr. PHEC00F-4396-B0
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Microbore
- Ø int.:2,00 mm
- Partikelgröße:4 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:150 mm
- Seq:6
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:Proteo
- Cat. No.:PHEC00F-4396-B0
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:15%
- Surface area:475 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.