AuftragsverfolgungKontakt
Trypan Blue 80% | Avantor
Trypan Blue 80%
Bottle
Artikelnr. APOSOR10154002.5KG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Trypan Blue 80%
Artikelnr. APOSOR10154002.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  72-57-1
Trypan Blue 80%
Bottle
CAS Nummer:  72-57-1
Preis
3 140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS Nummer:72-57-1
  • Formel:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003969
  • Molekulargewicht:960,81 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.