Bromothymol Blue
Bottle
Artikelnr. APOSOR1012564-5G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Bromothymol Blue
Artikelnr. APOSOR1012564-5G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 76-59-5
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-59-5
- Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005872
- Molekulargewicht:624,38 g/mol
- EINECS:200-971-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



