AuftragsverfolgungKontakt
Trypan Blue 80%
Bottle
Artikelnr. APOSOR1015400-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Trypan Blue 80%
Artikelnr. APOSOR1015400-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  72-57-1
Trypan Blue 80%
Bottle
CAS Nummer:  72-57-1
Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS Nummer:72-57-1
  • Formel:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003969
  • Molekulargewicht:960,81 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen