Nile Red ≥95%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP14057-500MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Nile Red ≥95%
Artikelnr. APOSBUP14057-500MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 7385-67-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
- CAS Nummer:7385-67-3
- Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
- Molekulargewicht:318,37 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.