AuftragsverfolgungKontakt
DIPSO ≥98%
Bottle
Artikelnr. APOSBIB1158-2.5KG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
DIPSO ≥98%
Artikelnr. APOSBIB1158-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  68399-80-4
DIPSO ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  68399-80-4
Preis
601,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 7.0 - 8.2.
US Patent No. 4,169,950 (To Research Organics)
Synonyme:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00038353
  • Molekulargewicht:261.29 g/mol
  • Schmelzpunkt:189…192 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle