L(-)-Mannose
Bottle
Artikelnr. APOSBIFS0112-500MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
L(-)-Mannose
Artikelnr. APOSBIFS0112-500MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 10030-80-5
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
- CAS Nummer:10030-80-5
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00136021
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Schmelzpunkt:129…131 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle