1,2-Dibenzyldiselane 98%
Bottle
Artikelnr. APOSOR89730-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Artikelnr. APOSOR89730-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 1482-82-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- CAS Nummer:1482-82-2
- Formel:C₁₄H₁₄Se₂
- MDL-Nummer:MFCD00004767
- Molekulargewicht:340,19 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle