AuftragsverfolgungKontakt
1,2-Dibenzyldiselane 98% | Avantor
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Bottle
Artikelnr. APOSOR89730-500G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Artikelnr. APOSOR89730-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1482-82-2
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Bottle
CAS Nummer:  1482-82-2
Preis
2 360,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • CAS Nummer:1482-82-2
  • Formel:C₁₄H₁₄Se₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004767
  • Molekulargewicht:340,19 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle