Chlorophenol red
Bottle
Artikelnr. APOSBI4558-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Chlorophenol red
Artikelnr. APOSBI4558-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 4430-20-0
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
- CAS Nummer:4430-20-0
- Formel:C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005877
- Molekulargewicht:423,273 g/mol
- EINECS:224-619-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle