AuftragsverfolgungKontakt
Galaktit
Bottle
Artikelnr. APOSBIB6049-500G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Galaktit
Artikelnr. APOSBIB6049-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  608-66-2
Galaktit
Bottle
CAS Nummer:  608-66-2
Preis
228,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064288
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle