AuftragsverfolgungKontakt
Formaldehyd | Avantor
Formaldehyd
Bottle
Artikelnr. APOSBIA0877-25ML
Entzündlich
Ätzend
Giftig
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Formaldehyd
Artikelnr. APOSBIA0877-25ML
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  50-00-0
Formaldehyd
Bottle
CAS Nummer:  50-00-0
Preis
86,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS Nummer:50-00-0
  • Formel:CH₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00003274
  • Molekulargewicht:30.03 g/mol
  • Siedepunkt:93…96 °C
  • Dichte:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:56 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen