Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon | Avantor

4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon

Bottle
Artikelnr. APOSOR26691-5G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Artikelnr. APOSOR26691-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon

Bottle

CAS Nummer:  498-02-2
Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:263…265 °C
  • Schmelzpunkt:112…115 °C
  • Blitzpunkt:113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.