Cholesterol 95%
Bottle
Artikelnr. APOSOR1030208-500G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Artikelnr. APOSOR1030208-500G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 57-88-5
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS Nummer:57-88-5
- Formel:C₂₇H₄₆O
- MDL-Nummer:MFCD00003646
- Molekulargewicht:386,55 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.