L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., rein, Pharmaqualität
Bottle
Artikelnr. APOSBIA141013-100G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., rein, Pharmaqualität
Artikelnr. APOSBIA141013-100G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 50-81-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
- Store at room temperature
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176,12412 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle