AuftragsverfolgungKontakt
Propidiumiodid | Avantor
Propidiumiodid
Bottle
Artikelnr. APOSBIP4355-25MG
Reizend
Gesundheit
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Propidiumiodid
Artikelnr. APOSBIP4355-25MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Bottle
CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
99,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
  • Schmelzpunkt:220…225 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:247-081-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.