AuftragsverfolgungKontakt
AMPSO ≥98%
Bottle
Artikelnr. APOSBID0501-25G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
AMPSO ≥98%
Artikelnr. APOSBID0501-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  68399-79-1
AMPSO ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  68399-79-1
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 8.3-9.7.
Synonyme:  N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-79-1
  • Formel:C₇H₁₇NO₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00041777
  • Molekulargewicht:227.28 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle