AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyurea ≥98% | Avantor
Hydroxyurea ≥98%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP18378-500MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Hydroxyurea ≥98%
Artikelnr. APOSBUP18378-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  127-07-1
Hydroxyurea ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  127-07-1
Preis
57,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • Molekulargewicht:76,05 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.