AuftragsverfolgungKontakt
A-196 ≥98% | Avantor
A-196 ≥98%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP05604-25MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
A-196 ≥98%
Artikelnr. APOSBUP05604-25MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1982372-88-2
A-196 ≥98%
Bottle
CAS Nummer:  1982372-88-2
Preis
251,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  A-196
  • CAS Nummer:1982372-88-2
  • Formel:C₁₈H₁₆Cl₂N₄
  • Molekulargewicht:359,25 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.