AuftragsverfolgungKontakt
Pifithrin-α hydrobromide ≥95% | Avantor
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP05923-100MG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
Artikelnr. APOSBUP05923-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  63208-82-2
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  63208-82-2
Preis
558,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Pifithrin-α HBr, Pifithrin-alpha, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone Hydrobromide
  • CAS Nummer:63208-82-2
  • Formel:C₁₆H₁₈N₂OS·HBr
  • Molekulargewicht:367,3 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle