AuftragsverfolgungKontakt
Decyl aldehyde ≥95% | Avantor
Decyl aldehyde ≥95%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP18889-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Decyl aldehyde ≥95%
Artikelnr. APOSBUP18889-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  112-31-2
Decyl aldehyde ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  112-31-2
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
  • CAS Nummer:112-31-2
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • Molekulargewicht:156,27 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen