Decyl aldehyde ≥95%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP18889-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Decyl aldehyde ≥95%
Artikelnr. APOSBUP18889-1G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 112-31-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme: Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
- CAS Nummer:112-31-2
- Formel:C₁₀H₂₀O
- Molekulargewicht:156,27 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.