AuftragsverfolgungKontakt
Methoxyfenozide ≥98%
Bottle
  APOSBUP16836-100MG
New Product
Methoxyfenozide ≥98%
  APOSBUP16836-100MG
New Product
 :  161050-58-4
Methoxyfenozide ≥98%
Bottle
 :  161050-58-4
73,80 €
1 * 100 mg
Usage: Biochemical/life science applications.
 :  Methoxyphenozide
  •  :161050-58-4
  •  :C₂₂H₂₈N₂O₃
  •  :368,47 g/mol
  • Packung:
    Bottle