AuftragsverfolgungKontakt
D-Mannose ≥95% | Avantor
D-Mannose ≥95%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP16831-10G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
Artikelnr. APOSBUP16831-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  3458-28-4
D-Mannose ≥95%
Bottle
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
563,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • Molekulargewicht:180,16 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen