AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol | Avantor
Xanthydrol
Bottle
Artikelnr. APOSBIX1001-500G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Xanthydrol
Artikelnr. APOSBIX1001-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  90-46-0
Xanthydrol
Bottle
CAS Nummer:  90-46-0
Preis
1 470,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS Nummer:90-46-0
  • Formel:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005057
  • Molekulargewicht:198.22 g/mol
  • Schmelzpunkt:124…127 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle