AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol
Xanthydrol
Bottle
  APOSBIX1001-100G
New Product
Xanthydrol
  APOSBIX1001-100G
New Product
 :  90-46-0
Xanthydrol
Bottle
 :  90-46-0
294,00 €
1 * 100 g
 :  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  •  :90-46-0
  •  :C₁₃H₁₀O₂
  •  :MFCD00005057
  •  :198.22 g/mol
  •  :124…127 °C
  •  :Kühlschrank
  • Packung:
    Bottle