AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol | Avantor
Xanthydrol
Bottle
Artikelnr. APOSBIX1001-1G
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Xanthydrol
Artikelnr. APOSBIX1001-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  90-46-0
Xanthydrol
Bottle
CAS Nummer:  90-46-0
Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS Nummer:90-46-0
  • Formel:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005057
  • Molekulargewicht:198.22 g/mol
  • Schmelzpunkt:124…127 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.