Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adipohydrazid 97%

Adipohydrazid 97%

Bottle
Artikelnr. APOSOR1919-2.5KG
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Adipohydrazid 97%
Artikelnr. APOSOR1919-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  1071-93-8
Adipohydrazid 97%

Bottle

CAS Nummer:  1071-93-8
Preis
254,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Adipyl hydrazide
  • CAS Nummer:1071-93-8
  • Formel:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007614
  • Molekulargewicht:174.2 g/mol
  • Schmelzpunkt:180…182 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.