AuftragsverfolgungKontakt
Adipohydrazid 97%
Bottle
  APOSOR1919-100G
New Product
Adipohydrazid 97%
  APOSOR1919-100G
New Product
 :  1071-93-8
Adipohydrazid 97%
Bottle
 :  1071-93-8
24,60 €
1 * 100 g
 :  Adipyl hydrazide
  •  :1071-93-8
  •  :C₆H₁₄N₄O₂
  •  :MFCD00007614
  •  :174.2 g/mol
  •  :180…182 °C
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle