AuftragsverfolgungKontakt
Temperatur-Datenlogger | Avantor
Temperatur-Datenlogger
AISI-316L Edelstahl-Scheibentemperaturschreiber DLDISK3618_CL, 80 g, für eine genaue und präzise Temperaturüberwachung; Außen (Ø×H): 36×18 mm,
Artikelnr. ESPIDLDISK3618_CL
New Product
Anbieter:   RAYPA
Temperatur-Datenlogger
Artikelnr. ESPIDLDISK3618_CL
Anbieter:  RAYPA
New Product
Temperatur-Datenlogger
Temperatur-Datenlogger
AISI-316L Edelstahl-Scheibentemperaturschreiber DLDISK3618_CL, 80 g, für eine genaue und präzise Temperaturüberwachung; Außen (Ø×H): 36×18 mm,
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
  • Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    AISI-316L Edelstahl-Scheibentemperaturschreiber DLDISK3618_CL, 80 g, für eine genaue und präzise Temperaturüberwachung; Außen (Ø×H): 36×18 mm,
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    ESPIDLDISK3618_CL
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.