Temperatur-Datenlogger
Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software BDL-DISK3618_CL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern, 60×95×175 mm (External)
Catalog # ESPIBDL-DISK3618_C
New Product
Supplier: RAYPA
Jump to:
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software BDL-DISK3618_CL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern
- B×T×H:60×95×175 mm (External)
- Cat. No.:ESPIBDL-DISK3618_C