Temperatur-Datenlogger
Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g, 60×95×175 mm
Catalog # ESPIBDLDISK_TL
New Product
Supplier: RAYPA
Jump to:
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g
- B×T×H:60×95×175 mm